特點
for use with 12 x 7-17mL tubes
包裝
set of 2 pieces
製造商/商標名
Eppendorf® 5810754003
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with 250 mL rectangular buckets
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Tube adapter for Eppendorf 250 mL rectangular bucket.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG