重要文件
EP5810755000
Eppendorf® Adapter for 250 mL Rectangular Bucket
for use with 9 x 15 mL Falcon tubes, set of 2 pieces
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
NACRES:
NB.78
暫時無法取得訂價和供貨情況
特點
for use with 9 x 15 mL Falcon tubes
包裝
set of 2 pieces
製造商/商標名
Eppendorf® 5810755000
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with 250 mL rectangular buckets
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Tube adapter for Eppendorf 250 mL rectangular bucket.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)