重要文件
EP5427752005
Eppendorf® Fixed-angle rotor
FA-45-24-11 -Kit, incl. rotor lid, aerosol -tight 
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103909
NACRES:
NB.82
暫時無法取得訂價和供貨情況
特點
to hold 24 x spin columns
FA-45-24-11 -Kit, incl. rotor lid, aerosol -tight 
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 5427752005
參數
13,200 max. RCF (19,090 xg)
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models 5430/5430R
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Fixed angle rotors for use with Eppendorf centrifuge models.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)