文件
EP5702746002
Eppendorf® Fixed-angle rotor
F-45-24-11, without lid
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103909
NACRES:
NB.82
特點
to hold 24 x 1.5/2.0 mL tubes
F-45-24-11, without lid
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 5702746002
參數
4,400 max. RCF (1,770 xg)
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models 5702/5702R/5702RH
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG