重要文件
EP5424703003
Eppendorf® Spare lid for rotor FA-45-24-11
aerosol tight
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103913
NACRES:
NB.82
暫時無法取得訂價和供貨情況
特點
aerosol tight
製造商/商標名
5424703003
Eppendorf® 5424703003
Eppendorf®
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with 5424 R
一般說明
Designed for use with Eppendorf rotor FA–45-24-11 this lid provides an aerosol tight seal.
特點和優勢
  • Spare Rotor Lid
  • Aerosol tight
  • For use with liquid handling applications
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)