重要文件
EP0030108078
Eppendorf® DNA LoBind管
capacity 2.0 mL, PCR clean, withstand, 25,000 x g, pack of 250 ea
同義詞:
eppendorf tubes, microcentrifuge tubes, microfuge tubes
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.11
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
cap (plug seal)
colorless cap
colorless tube
conical bottom
polypropylene cap
polypropylene tube
無菌
non-sterile
特點
graduations
neck thread Push fit
包裝
pack of 250 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 0030108078
技術
PCR: suitable
容量
2.0 mL
結合類型
low binding surface
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
最大限度回收核酸。 Eppendorf LoBind 管大幅减少样品与表面吸附,确保最大限度回收 DNA 和 RNA 分子。样品制备和长期储存珍贵核酸的理想解决方案
特點和優勢
大幅减少样品与表面吸附,确保最大限度回收 DNA 和 RNA 分子
  • Eppendorf® LoBind material ensures optimized sample recovery for improved assay results.
  • Free of surface coating (e.g., silicone) to minimize the risk of sample interference.
  • Lot-certified PCR clean purity grade: free of human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors.
  • Available in tube formats for easy-up scaling.
  • Precise lid sealing for minimal evaporation rates in tube format.
  • Rated up to 25,000 × g centrifugation speed for molecular biology applications.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)