文件
EHU017581
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human DLL4
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41105324
NACRES:
NA.51
描述
Powered by Eupheria Biotech
產品線
MISSION®
形狀
lyophilized powder
esiRNA cDNA 標靶序列
TCCAACTGCCCTTCAATTTCACCTGGCCGGGTACCTTCTCGCTCATCATCGAAGCTTGGCACGCGCCAGGAGACGACCTGCGGCCAGAGGCCTTGCCACCAGATGCACTCATCAGCAAGATCGCCATCCAGGGCTCCCTAGCTGTGGGTCAGAACTGGTTATTGGATGAGCAAACCAGCACCCTCACAAGGCTGCGCTACTCTTACCGGGTCATCTGCAGTGACAACTACTATGGAGACAACTGCTCCCGCCTGTGCAAGAAGCGCAATGACCACTTCGGCCACTATGTGTGCCAGCCAGATGGCAACTTGTCCTGCCTGCCCGGTTGGACTGGGGAATATTGCCAACAGCCTATCTGTCTTTCGGGCTGTCATGAACAGAATGGCTACTGCAGCAAGCCAGCAGAGTGCCTCTGCCGCCCAGGCTGGCAGGGCCGGCTGTGTAACGAATGCATCCCCCACAATGGCTGTCGCCACGGCACCTGCAGCACTCCCTGGCAATGTAC
Ensembl | 人類登錄號
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
基因資訊
相關類別
一般說明
MISSION® shRNA是核糖核酸内切酶制备的siRNA。它们是靶向相同mRNA序列的siRNA异质混合物。这些多重沉默触发(multiple silencing trigger)导致高度特异性的、有效的基因沉默。
如需其他详细信息并查看所有可用的esiRNA选项,请访问SigmaAldrich.com/esiRNA
法律資訊
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Shan-Shan Yang et al.
Cancer cell international, 20, 344-344 (2020-08-04)
Concurrent chemoradiotherapy is the common first-line treatment for patients with advanced cervical cancer. However, radioresistance remains a major clinical challenge, which results in recurrence and poor survival. Many studies have shown the potential of Delta-like Ligand 4 (DLL4) as a