生物源
microbial
形狀
solid
效力
≥780 μg per mg
顏色
white
溶解度
ethanol: 50 mg/mL
抗生素活性譜
Gram-positive bacteria
作用方式
protein synthesis | interferes
SMILES 字串
CCOC(=O)CCC(=O)OC1C(CC(C)OC1OC2C(C)C(OC3CC(C)(OC)C(O)C(C)O3)C(C)C(=O)OC(CC)C(C)(O)C(O)C(C)C(=O)C(C)CC2(C)O)N(C)C
InChI
1S/C43H75NO16/c1-15-29-43(11,52)36(48)24(5)33(47)22(3)20-41(9,51)38(25(6)34(26(7)39(50)57-29)59-32-21-42(10,53-14)37(49)27(8)56-32)60-40-35(28(44(12)13)19-23(4)55-40)58-31(46)18-17-30(45)54-16-2/h22-29,32,34-38,40,48-49,51-52H,15-21H2,1-14H3
InChI 密鑰
NSYZCCDSJNWWJL-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
生化/生理作用
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves