重要文件
E7273
Sigma-Aldrich
pFLAG-CMV-1 Expression Vector
同義詞:
pFLAG-CMV-1 Expression Vector
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
暫時無法取得訂價和供貨情況
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
應用
For transient expression with extracellular secretion of N-terminal FLAG fusion proteins. Supplied with a pFLAG-CMV-1-BAP Control Vector.
Expression vector and control vector sequences can be found here.
法律資訊
pFLAG-CMV is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)