化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
溶解度
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
抗生素活性譜
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
parasites
作用方式
DNA synthesis | interferes
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCC1=C(O)C(=O)C=C(O)C1=O
InChI
1S/C17H26O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-16(20)14(18)12-15(19)17(13)21/h12,18,21H,2-11H2,1H3
InChI 密鑰
IRSFLDGTOHBADP-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... XIAP(331)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
- 研究其对活化T细胞(NFATc1)荧光素酶活性的核因子kB配体(RANKL)诱导的核因子的受体激活剂的影响
- 研究其在介导帕金森病(PD)机制中的作用′
- 治疗全鼠胚胎,以确定其对X连锁抑制细胞凋亡蛋白(XIAP)活性的影响
生化/生理作用
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
文章
Chronic inflammation is an underlying factor in the development and progression of many of the chronic diseases of aging, such as arthritis, atherosclerosis, diabetes, and cancer.
NF-κB 是指高度保守的轉錄因子家族,存在於所有細胞的胞質中。了解 NF-κB 通路作為癌症化療和化學預防的目標。