重要文件
D7938
Sigma-Aldrich
DBO-83
solid
同義詞:
3-(6-Chloro-3-pyridazinyl)-3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane dihydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H13ClN4 · 2HCl
CAS號碼:
分子量::
297.61
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
solid
溶解度
H2O: 38 mg/mL
SMILES 字串
Cl.Cl.Clc1ccc(nn1)N2C[C@@H]3CC[C@H](C2)N3
InChI
1S/C10H13ClN4.2ClH/c11-9-3-4-10(14-13-9)15-5-7-1-2-8(6-15)12-7;;/h3-4,7-8,12H,1-2,5-6H2;2*1H/t7-,8+;;
InChI 密鑰
FMBGHZXNKMHVDT-QFHMQQKOSA-N
生化/生理作用
Novel nicotinic acetylcholine receptor agonist, structurally related to epibatidine, with antinociceptive properties in rodents.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Ghelardini, C., et al.
Drug Development Research, 40, 251-258 (1997)
Neuronal nicotinic acetylcholine receptors as novel drug targets.
G K Lloyd et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 292(2), 461-467 (2000-01-20)