Great buffer to test when the standard ones don't seem to work.
D0306
DIPSO
BioXtra, pH 4.0-5.5 (20 °C, 0.1 M in H2O), ≥98% (titration)
同義詞:
3-(N,N-双[2-羟乙基]氨基)-2-羟基丙磺酸, 3-双(2-羟乙基)氨基-2-羟基丙磺酸
About This Item
推薦產品
產品線
BioXtra
品質等級
化驗
≥98% (titration)
形狀
powder
雜質
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
燃燒殘留物
≤0.1%
pH值
4.0-5.5 (20 °C, 0.1 M in H2O)
有用的pH值範圍
7.0-8.2
pKa (25 °C)
7.6
mp
189-192 °C (lit.)
溶解度
H2O: 0.1 M, clear, colorless
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
正離子痕跡
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
吸收
≤0.025 at 260 in H2O at 0.1 M
≤0.025 at 280 in H2O at 0.1 M
應用
diagnostic assay manufacturing
SMILES 字串
OCCN(CCO)CC(O)CS(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO6S/c9-3-1-8(2-4-10)5-7(11)6-15(12,13)14/h7,9-11H,1-6H2,(H,12,13,14)
InChI 密鑰
XCBLFURAFHFFJF-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3