Merck
全部照片(7)
重要文件
CWA-1056
Sigma-Aldrich
抗-人CD11c (3.9) ColorWheel® Dye-Ready染料即用型单抗
greener alternative
for use with ColorWheel® Dyes (Required, sold separately)
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
3.9, monoclonal
產品線
ColorWheel®
形狀
lyophilized
分子量
calculated mol wt 127.38 kDa
物種活性
human
物種活性(以同源性預測)
nonhuman primates
包裝
antibody small pack of 25 μL
環保替代產品特色
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
技術
flow cytometry: suitable
同型
IgG1κ
表位序列
Unknown
Protein ID登錄號
UniProt登錄號
相容性
for use with ColorWheel® Dyes (Required, sold separately)
環保替代類別
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
一般說明
ColorWheel®技术是一种创新、独特的流式细胞分析技术,用户可以自行搭配抗体和染料组合。只要将任一ColorWheel®抗体与任一ColorWheel®染料共同孵育,研究人员即可简单快速地制成标记一抗,用于单色或多色流式细胞分析。每种 ColorWheel®抗体和染料均为可长期保存的冻干品,便于简单灵活的无损使用。ColorWheel®技术需要同时拥有ColorWheel®抗体和ColorWheel® 染料,才能用于流式细胞分析。
我们致力于为您提供符合一项或多项“绿色化学12 项原则”的绿色替代产品。此产品不含防腐剂,生产时未伤害或牺牲动物且非常稳定,可视需要进行环境运输和储存,因此符合“废物预防”、“设计更安全的化学品”和“能效设计”原则。 点击此处获取更多信息。
特異性
克隆号3.9是小鼠单克隆抗体,可检测整合素α-X (CD11c)。它靶向N末端一半I结构域内的表位。
免疫原
人类单核细胞和滑膜细胞。
應用
质控检测:
经过人外周血单个核细胞(PBMC)流式细胞分析验证。
对100万人外周血单个核细胞(PBMC)染色使用5 μL 1:1混合的抗人CD11c (3.9) ColorWheel® Dye-Ready单抗(货号CWA-1056)和ColorWheel® Antibody-Ready藻红蛋白(PE)染料(货号CWD-PE),或等量的PE-标记小鼠IgG2b同型对照。
注意:实际最佳工作稀释度必须由最终用户确定,因为样本和实验条件可能会因最终用户而有所不同
相容性
需要ColorWheel®染料(单卖)
標靶描述
整合素α-X(UniProt编号:P20702;别名CD11抗原样家族成员C;Leu M5;白细胞粘附糖蛋白p150,95α链;白细胞黏附受体p150-95;CD11c)由ITGAX(又名CD11C)基因(Gene ID:3687)编码。 CD11c是一种单程I型跨膜糖蛋白,合成时先形成带一个信号肽(aa 1-19)的前体,随后切割为成熟形态,其中包含一个较长的胞外结构域(aa 20-1107)、一个跨膜结构域(aa 1108-1128)和一个胞质结构域(aa 1129-1163)。CD11c主要表达于巨噬细胞、单核细胞和粒细胞,与整合素β2共同作为纤维蛋白原受体,识别纤维蛋白原的G-P-R序列。αXβ2异二聚体可结合多种配体,包括1型胶原、iC3b、纤维蛋白原、ICAM-1和脂多糖。据报道,它在炎症反应过程中介导细胞之间的相互作用,对于单核细胞黏附和趋化尤为重要。CD11的I结构域负责结合配体,独特结构含6-7个α-螺旋和6个β折叠片,通过loop互相连接。CD11c I结构域的loop参与纤维蛋白原结合,据报道,α3-α4和βD-α5 loop对于纤维蛋白原识别更加重要。(参考文献:Vorup-Jensen, T., et al. (2003).Proc.Natl.Acad.Sci. USA.100(4); 1873-1878; Choi, J., and Nham, S-U. (2002).Biochem.Biophys.Res. Commun.292(3); 756-760)。
外觀
由PBS(含D-甘露醇和蔗糖)冻干制取,正常外观是干燥团块。经功能测试,重悬抗体溶液性能稳定。不含杀菌剂或防腐剂,如叠氮化物。
重構
用PBS复溶至25 μL后浓度为1.0 mg/mL。请参考有关每种应用和样品类型的建议起始稀释度和/或滴定度的指南。
儲存和穩定性
建议将冻干产品在2-8℃下储存。复溶前,将微量离心管短暂离心以将内容物离心至管底部。通过添加25 μL PBS来复溶每个小管。避光保存。
法律資訊
ColorWheel is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
相關產品
產品號碼
描述
訂價
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
利用ColorWheel®流式细胞术抗体及染料的灵活性,自如设计多重或多色流式细胞分析方案,简化多重流式细胞分析流程。
條款
ColorWheel®流式试剂3步法制备方案,让您在流式细胞术中体验到超强简便性。采用ColorWheel®流式抗体和染料,可轻松配制理想的流式细胞分析试剂,全程只需不到5分钟的实操时间。
相關內容
采用ColorWheel®流式抗体和染料,解锁流式细胞术检测的设计自由。ColorWheel®流式家族简单灵活,在保证实验成功率的同时,可帮助简化实验室流式细胞分析流程。