一般說明
三磷酸腺苷(ATP)是一种在细胞内储存能量的关键分子,它是所有生物体的通用能量货币(energy currency)。ATP 已被用作活力的标志物,因为活细胞具有高 ATP 含量,而死细胞则失去产生 ATP 的能力。因此,ATP 水平与样品中活细胞的数量成正比。
ATP 生物发光试剂盒提供了一种简单快速的测定方法来量化 ATP,并根据 ATP 含量测定细胞活力。与其它活力测定方法相比,该测定不易出现人为物质(artifact)。由于荧光素酶在其底物 D-荧光素和 ATP 存在的情况下有发光能力,细胞内 ATP是由通透液释放并使用生物发光测定法测量。
该试剂盒具有以下线性检测范围:
ATP 生物发光试剂盒提供了一种简单快速的测定方法来量化 ATP,并根据 ATP 含量测定细胞活力。与其它活力测定方法相比,该测定不易出现人为物质(artifact)。由于荧光素酶在其底物 D-荧光素和 ATP 存在的情况下有发光能力,细胞内 ATP是由通透液释放并使用生物发光测定法测量。
该试剂盒具有以下线性检测范围:
- 0 - 60,000细胞(已测试TF-1细胞)
- 1nM-10μM ATP
應用
量化样品中的 ATP
根据 ATP 含量测量细胞活力
根据 ATP 含量测量细胞活力
特點和優勢
我们经济的ATP 生物发光试剂盒还可以帮您节省时间和精力:
- 用于测量生物样品中ATP的高度灵敏、简单且高通量检测方法。
- 用户友好:无需自行称量或计算所需的试剂量
- 支持性计算器(点击此处下载计算器 excel 文件):根据您的实验需要计算所需的试剂,并根据您的实验数据分析您的结果!
- 快速指示台卡 - 确保您的实验成功
- 一个试剂盒可完成更多实验 - 包含的试剂足够进行 200 次检测
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
從最近期的版本中選擇一個:
Active Filters