重要文件
CLS6630
Corning® Step-R Repeating Pipettor Syringe Tips
volume (1.25 mL), sterile
同義詞:
pipet tips
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121600
NACRES:
NB.02
容積:
(1.25 mL)
無菌:
sterile
包裝:
pack of 100 ea
製造商/商標名:
Corning 6630
暫時無法取得訂價和供貨情況
無菌
sterile
包裝
pack of 100 ea
製造商/商標名
Corning 6630
容積
(1.25 mL)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
  • Ideal for viscous, dense and volatile liquides
  • Minimum increments printed on the syringe itself
  • Accurately deliver selected dose
  • Made from high quality polypropylene and polyethylene
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)