重要文件
Z683590
无针头 PP/PE 注射器
luer slip tip, centric, capacity 10 mL, graduated, 0.5 mL, non-sterile
同義詞:
polypropylene syringes
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
42142600
NACRES:
NB.03
暫時無法取得訂價和供貨情況
無菌
non-sterile
特點
graduated 0.5 mL
包裝
pkg of 100 ea bulk packed
容量
10 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
这些带有Luer尖端的聚丙烯注射器可以与任何尺寸的针头一起使用。这些一次性注射器的刚性聚乙烯柱塞尺寸略微偏大,从而在半柔性PP筒的壁上形成紧密密封,并且可提供非常平滑的拉伸。未添加污染润滑剂。
除散装包装产品外,注射器均单独包装(无菌);散装都以塑料袋(非无菌)包装提供。
单独订购针头。
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1
1 of 1
文章
瞭解更多有關按照 FDA 方法 C-010.02 透過 QuEChERS 萃取和 LC-MS/MS 表徵分析鮭魚中 16 種 PFAS 的資訊。
Find more about the analysis of 16 PFAS in salmon via QuEChERS extraction and LC-MS/MS characterization following FDA Method C-010.02.
LC-MS/MS determination of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) in water samples using Supelclean™ ENVI-WAX™ SPE cartridges as per EPA Method 1633.