一般說明
- 白壁板被设计用来减少发光分析过程中的孔间串扰。
- 建议工作体积可达20至80μL
- 增强的平整度可以提供低的板内和板间CV。
- 非粘合(NBS)表面是Corning专有的一种处理技术,可用于聚苯乙烯微孔板以创建非离子型亲水表面(类似于聚环氧乙烷),从而最大程度地减少分子间的相互作用
- 最适用于减少低浓度下蛋白质和核酸的结合、提高信噪比
- 符合标准微孔板封装和尺寸
- 适用于当今更灵敏的检测和平板读数器。
非结合表面(NBS™)多孔板具有一种改性聚合物表面(PS),可形成非离子型亲水性表面(聚乙烯氧化物样),从而最大限度地减少生物相互作用,提高信噪比。 结果表明,NBS能够显著降低蛋白质和核酸与聚合物的结合(<2 ng/cm2;与PS & PP表面相比,超过90%的蛋白结合降低),保持酶活性,抑制多种细胞系的粘附。这些用于检测板的新表面技术非常适合同相杂交,如闪烁迫近分析法(SPA)。 除了信噪比增加20倍以上,选定化验也显示出更高的灵敏度和特异性。 对于384孔板,建议工作体积最多20 μL至80 μL。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
NBS is a trademark of Corning, Inc.