重要文件
CLS356413
Corning® BioCoat Poly-D-Lysine Multiwell Plate
well size 6 wells, flat bottom clear wells, lid
同義詞:
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122102
NACRES:
NB.13
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
flat bottom clear wells
無菌
sterile
特點
lid
包裝
pkg of 50 ea (10 packs of 50)
製造商/商標名
Corning 356413
尺寸
6 well
孔尺寸
6 wells
結合類型
Tissue Culture (TC)-treated surface
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Cell culture
法律資訊
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)