重要文件
CLS354468
Corning® BioCoat Poly-D-Lysine Culture Dish
diam. 60 mm
同義詞:
Cell Culture Dish, plastic cell culture dish, coated cell culture dish
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121812
NACRES:
NB.13
暫時無法取得訂價和供貨情況
特點
lid
包裝
pkg of 20 ea (1 pack )
製造商/商標名
Corning 354468
直徑
60 mm
結合類型
Tissue Culture (TC)-treated surface
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Cell culture
法律資訊
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)