重要文件
CLS1000P3L
Corning® reusable low form beaker
polypropylene, size 3 L
同義詞:
Corning container
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116155
NACRES:
NB.43
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
polypropylene
特點
graduations (500 mL)
製造商/商標名
Corning 1000P-3L
高度 × 外徑
210 mm × 156 mm
尺寸
3 L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
The polypropylene reusable Griffin-style beakers are transluscent and printed with blue graduations.
The perfluoroalkoxy-copolymer Griffin-style beakers are transluscent with a raised graduation scale. They feature high temperature and chemical resistance.
其他說明
Browse all plastic beakers
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)