重要文件
CLS1015P2L
Corning® reusable beaker with handle and spout
polypropylene, size 2 L
同義詞:
Corning container
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121803
NACRES:
NB.43
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
polypropylene
特點
graduations (20 mL)
製造商/商標名
Corning 1015P-2L
高度 × 外徑
217 mm × 152 mm
尺寸
2 L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
The polypropylene reusable beakers are transluscent and printed with blue graduations.
其他說明
Browse all plastic beakers
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)