重要文件
C9794
Sigma-Aldrich
(±)-Z-膦酰甘氨酸三甲酯
同義詞:
(±)-三甲基 Z-膦酰甘氨酸酯, (±)-甲基 2-苄氧羰基氨基-2-(二甲氧基氧膦基)乙酸酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3O)2P(O)CH(NHCO2CH2C6H5)CO2CH3
CAS號碼:
分子量::
331.26
Beilstein:
5764460
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
powder
mp
77-80 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COC(=O)C(NC(=O)OCc1ccccc1)P(=O)(OC)OC
InChI
1S/C13H18NO7P/c1-18-12(15)11(22(17,19-2)20-3)14-13(16)21-9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,14,16)
InChI 密鑰
GSYSFVSGPABNNL-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
通过与醛发生 Wittig-Horner 反应合成 (Z)-脱氢氨基酸的原料;脱氢氨基酸可发生立体选择性还原反应生成氨基酸。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)