抗體表格
purified from hybridoma cell culture
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
7-23, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~38 kDa
濃度
~2 mg/mL
技術
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using recombinant Cre recombinase
同型
IgG1
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
单克隆抗 Cre(小鼠IgG1同种型)源自 7-23 杂交瘤。该杂交瘤用 Cre 蛋白免疫 BALB/c小鼠,取其脾细胞与小鼠骨髓瘤细胞(X63-Ag8.653)融合产生。Cre 重组酶为蛋白整合酶家族成员,是位点特异性重组酶。此蛋白在 P1 噬菌体中表达。
應用
小鼠抗 Cre 单克隆抗体可用于:
- 酶联免疫吸附测定(ELISA)
- 蛋白质印迹
- 免疫沉淀
- 免疫组化
- 免疫细胞化学
- 流式细胞术
- 免疫染色
生化/生理作用
Cre 重组酶可使 DNA 在称为 loxP 的两个识别位点之间进行重组。其中每个位点(长 34 bp)都包含两个13 bp的侧翼回文序列,位点之间则是8 bp的核心间隔区序列。重组发生在两个 loxP 位点的间隔区内。Cre/loxP 系统通过进行基因缺失、基因替换、插入(敲入)、条件性基因打靶(敲除)和点突变等方法,操纵哺乳动物系统基因。Cre 蛋白单克隆抗体是一种重要工具,在不同哺乳动物系统中鉴定 Cre 重组酶。
外觀
0.01M 磷酸缓冲盐溶液,pH 7.4,含 15mM 叠氮化钠。
儲存和穩定性
若需连续使用,可在2-8 °C下保存最长一个月。 如需延长储存时间,请将溶液分装并冷冻保存。不建议反复冻融。不建议在无霜冰箱中储存。如果长期储存时出现轻微浑浊,请在使用前通过离心澄清溶液。若工作稀释样品在12小时内未使用完,则应丢弃。
免責聲明
除非我们的产品目录另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
Fernando H Biase et al.
iScience, 7, 16-29 (2018-09-30)
We developed the Rainbow-seq technology to trace cell division history and reveal single-cell transcriptomes. With distinct fluorescent protein genes as lineage markers, Rainbow-seq enables each single-cell RNA sequencing (RNA-seq) experiment to simultaneously decode the lineage marker genes and read single-cell
Directional resolution of synthetic holliday structures by the Cre recombinase
Lee L and Sadowski PD
Test, 276(33), 31092-31098 (2001)
Dopamine receptor D2, but not D1, mediates descending dopaminergic pathway-produced analgesic effect in a trigeminal neuropathic pain mouse model
Liu S, et al.
Pain, 160(2), 334-334 (2019)
A Model for Epigenetic Inhibition via Transvection in the Mouse
Rodriguez JD, et al.
Genetics, 207(1), 129-138 (2017)
Juan D Rodriguez et al.
Genetics, 207(1), 129-138 (2017-07-12)
Transvection is broadly defined as the ability of one locus to affect its homologous locus