儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[C@H]1C\C=C\[C@H]2[C@@H]3O[C@]3(C)[C@@H](C)[C@H]4[C@H](Cc5ccccc5)NC(=O)[C@@]24OC(=O)O\C=C\[C@@](C)(O)C1=O
InChI
1S/C28H33NO7/c1-16-9-8-12-19-23-27(4,35-23)17(2)21-20(15-18-10-6-5-7-11-18)29-24(31)28(19,21)36-25(32)34-14-13-26(3,33)22(16)30/h5-8,10-14,16-17,19-21,23,33H,9,15H2,1-4H3,(H,29,31)/b12-8+,14-13+/t16-,17-,19-,20-,21-,23-,26+,27+,28+/m0/s1
InChI 密鑰
LAJXCUNOQSHRJO-ZYGJITOWSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
生化/生理作用
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Repr. 2
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges