一般說明
主要以四聚体糖蛋白形式存在,由二硫键连接的同型二聚体组成,单体分子量约为 80 kDa。
應用
乙酰胆碱酯酶 (AChE) 已被用于磷酰胺酸酯作为 AChE 抑制剂的构效关系研究。[4]
生化/生理作用
乙酰胆碱在体内的主要降解酶。将乙酰胆碱 + H2O 转化为胆碱 + 乙酸。
乙酰胆碱酯酶(AChE)可充当神经毒性生物标志物。[1]它是一氧化氮信号转导通路的调节剂,也是薄膜完整性和老化标志物。[3]红细胞(RBC) AChE水平受农药暴露和溶血性贫血影响。RBC AChE是巨结肠疾病和炎症的标志物。[3]
乙酰胆碱酯酶是体内乙酰胆碱的主要降解酶。它将乙酰胆碱和水转化为胆碱和乙酸。胆碱酯酶被天然氨基甲酸酯生物碱、毒扁豆碱或毒扁豆碱抑制。
血液中存在两种胆碱酯酶:红细胞相关酶,它是一种真正的胆碱酯酶或乙酰胆碱酯酶 [(AChE)-E.C. 3.1.1.7],血清相关酶,它是假胆碱酯酶或丁酰胆碱酯酶 \ [(BuChE)-EC 3.1.1.8]。
乙酰胆碱酯酶是一种胞外酶,通过 GPI 锚定在红细胞膜上。
乙酰胆碱酯酶是一种胞外酶,通过 GPI 锚定在红细胞膜上。
單位定義
一个单元将在pH7.4、37℃下每分钟水解1.0 μmol 乙酰硫代胆碱碘化物。
外觀
溶于含 0.1%TRITON®X-100 的 20 mM HEPES (pH 8.0) 中
準備報告
该酶是借助 TRITON X-100 与其 GPI 锚一起提取的两亲性形式,并通过亲和层析纯化。
分析報告
以乙酰胆碱为底物的酶活力是以电鳗乙酰胆碱酯酶活力的 30-100 倍。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
客戶也查看了
Synthesis, lipophilicity study and in vitro evaluation of some rodenticides as acetylcholinesterase reversible inhibitors
Ghadimi S, et al.
Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 23(2), 213-217 (2008)
Variability of AChE, BChE, and ChAT genes in the late-onset form of Alzheimer's disease and relationships with response to treatment with Donepezil and Rivastigmine
Scacchi R, et al.
American Journal of Medical Genetics. Part B, Neuropsychiatric Genetics : the Official Publication of the International Society of Psychiatric Genetics, 150(4), 502-507 (2009)
Identification of 4-aminoquinoline core for the design of new cholinesterase inhibitors
Chen Y, et al.
PeerJ, 4, e2140-e2140 (2016)
High-Throughput Screening for Positive Allosteric Modulators Identified Potential Therapeutics against Acetylcholinesterase Inhibition
Chapleau RR, et al.
Journal of Biomolecular Screening, 20(9), 1142-1149 (2015)
Saied Ghadimi et al.
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 23(4), 556-561 (2008-07-31)
Phosphoramido acid esters (CH(3))(2)NP(O)X(p-OC(6)H(4)-CH(3)) (containing P-Cl (1), P-O (2), P-F (3), P-CN (5), and P-N (4,6) bonds, X for 2, 4 and 6 is OCH(3), (C(2)H(5))(2)N and morpholin) have been synthesized to investigate the structure-activity study of AChE enzyme inhibition