重要文件
B2529
Sigma-Aldrich
半干转印仪
Complete unit
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
NACRES:
NC.01
暫時無法取得訂價和供貨情況
存貨情形
not available in EU
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
极为适合于Western、Northern或Southern转膜,单元可接受最大20 x 20 cm并具有可变厚度的一块或多块胶。
不锈钢阴极和铂阳极板可产生高度均匀的电场并耐腐蚀。 Mylar护罩可遮盖阴极的未使用区域,防止产生电弧,确保所有电流流过凝胶。
Complete with two Mylar shields, safety-tip power leads and interlocking safety cover.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Naresh K Rajendran et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2021, 6664627-6664627 (2021-01-29)
Increasing evidence suggests that adipose-derived stem cells (ADSCs) serve as a therapeutic approach for wound healing. The aim of this study was to determine the effect of photobiomodulation (PBM) on antioxidant enzymes in ADSCs. Four ADSC cell models, namely, normal