文件
AXYT300L
Axygen® Maxymum Recovery®微量移液器吸头
for P2/P10, size 0.5-10 μL, pkg of 20x1000tips/cs, clear
同義詞:
MAXYMum Recovery® 移液器吸头
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121600
NACRES:
NB.02
材料
clear
無菌
non-sterile
特點
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
製造商/商標名
Axygen Inc T-300-L
Corning
包裝
pkg of 20x1000tips/cs
尺寸
0.5-10 μL
顏色
clear
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
特點和優勢
Axygen®MAXYMum Recovery® 移液管吸头具有以下特性:
  • 吸头适合各种单通道和多通道移液器
  • 与大多数知名移液器品牌兼容
  • 吸头由聚丙烯材质制成,非热原
  • 吸头不含RNA酶和DNA酶
  • 柔性壁和一系列内密封圈提供良好的贴合,加载和弹出只需要较小的力。
  • 微量体积
  • 由于高液体截留率样品损失的风险低
  • 交叉污染的风险低
  • 可高压灭菌
  • 更高的产率、准确率和精密度
其他說明
查看所有移液管吸头
法律資訊
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.