重要文件
AXYT200CLRS
MAXYMum Recovery® 移液器吸头
racked, size 200 μL, clear, pkg of 5x960tips/cs, sterile
同義詞:
Pipette tips, pipette tips
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121600
NACRES:
NB.02
材料
clear
無菌
sterile
特點
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
製造商/商標名
Axygen Inc T-200-C-L-R-S
Corning
包裝
pkg of 5x960tips/cs
尺寸
200 μL
容積
200 μL
顏色
clear
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
特點和優勢
Axygen®MAXYMum Recovery® 移液管吸头具有以下特性:
  • 吸头适合各种单通道和多通道移液器
  • 与大多数知名移液器品牌兼容
  • 吸头为聚丙烯材质,非热原
  • 吸头不含RNA酶和DNA酶
  • 柔性壁和一系列内密封圈提供良好的贴合,加载和弹出只需要较小的力。
  • 带斜面
  • 由于高液体截留率样品损失的风险低
  • 交叉污染的风险低
  • 更高的准确率和精密度
其他說明
查看所有移液管吸头
法律資訊
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Maxymum Recovery is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)