重要文件
AXYT1000B
Axygen® 移液器吸头
capacity 1000 μL, blue, pkg of 5x1000tips/cs
同義詞:
移液器吸头
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121600
NACRES:
NB.02
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
blue
無菌
non-sterile
特點
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
製造商/商標名
Axygen Inc T-1000-B
Corning
包裝
pkg of 5x1000tips/cs
容量
1000 μL
容積
1000 μL
顏色
blue
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
特點和優勢
Axygen®通用吸头具有以下特性:
  • 吸头适合各种单通道和多通道移液器
  • 与大多数知名移液器品牌兼容
  • 带斜面的吸头为聚丙烯材质,可高压灭菌
  • 吸头经认证不含热原、RNA酶和DNA酶
  • 柔性壁和一系列内密封圈提供良好的贴合,加载和弹出只需要较小的力。
其他說明
查看所有移液管吸头
法律資訊
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)