重要文件
AXYTF100
移液器过滤器吸头
universal fit, size 100 μL, pkg of 10x1000tips/cs
同義詞:
pipet tips
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121601
NACRES:
NB.02
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
clear
無菌
non-sterile
特點
DNA free
RNase free
barrier
endotoxin free
filter
製造商/商標名
Axygen Inc TF-100
Corning
包裝
pkg of 10x1000tips/cs
尺寸
100 μL
容積
100 μL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
應用
带滤芯移液器吸头适用于微生物和DNA扩增过程
特點和優勢
  • 无菌过滤器吸头是带盖储存在底部密封的架子中
  • 滤芯在吸头内部构筑起一道屏障以 防止和阻断气溶胶的侵入,防止样品之间的交叉污染
  • 不含DNA 抑制剂的每个聚乙烯滤芯被牢固地安装在吸头内部 ,以防核酸酶污染
  • 无热原
其他說明
浏览所有移液管吸头
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)