重要文件
AXYPCR0104C
PCR排管
with strip caps, 4 per strip, size 0.1 mL, clear, pkg of 10x250tubes/cs
同義詞:
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.11
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
cap (plugseal)
polypropylene
無菌
non-sterile
製造商/商標名
Axygen Inc PCR-0104-C
Corning
包裝
pkg of 10x250tubes/cs
尺寸
0.1 mL
顏色
clear
clear
適合性
suitable for PCR
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
特點和優勢
  • Made from 99.9% pure virgin polypropylene
  • RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
  • Compatible with the Corbett rotor gene system
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)