生物源
(Fermentation)
品質等級
化驗
≥95%
形狀
powder
溶解度
H2O: 50 mg/mL
正離子痕跡
Na: ≤0.1%
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O.NC(CO)(CO)CO.NC(CO)(CO)CO.Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2C4H11NO3.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;2*5-4(1-6,2-7)3-8;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);2*6-8H,1-3,5H2;1H2/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
InChI 密鑰
ZMNHJZFDZFGOFE-MSQVLRTGSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
生化/生理作用
腺苷5′-三磷酸(ATP)是体内一种能量储存和代谢的中心组分。ATP可用于多种细胞过程、呼吸、生物合成反应、运动和细胞分裂。ATP是参与细胞信号传导的多种激酶以及产生第二信使cAMP的腺苷酸环化酶的底物。ATP可提供代谢能量来驱动代谢泵。ATP可在多种酶促反应中充当辅酶。
注意
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)