重要文件
A8208
Sigma-Aldrich
心钠素大鼠
≥97% (HPLC)
同義詞:
α-rANP, α-心房肽,大鼠, rANP, 心钠素1-28, 心钠素(123-150),大鼠
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C128H205N45O39S2
CAS號碼:
分子量::
3062.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51111800
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.32
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥97% (HPLC)
形狀
powder
成份
Peptide content, ≥70%
UniProt登錄號
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC[C@H](C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@H](CSSC[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)CNC1=O)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](Cc4ccc(O)cc4)C(O)=O)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](N)CO)[C@@H](C)CC
InChI
1S/C128H205N45O39S2/c1-10-64(7)99-121(209)151-52-94(183)152-66(9)101(189)156-77(36-37-91(130)180)109(197)167-85(56-175)105(193)150-53-96(185)154-78(43-62(3)4)103(191)149-54-97(186)155-89(119(207)164-82(48-92(131)181)114(202)169-86(57-176)116(204)163-81(46-68-25-16-13-17-26-68)113(201)159-74(29-20-40-144-126(136)137)107(195)166-84(123(211)212)47-69-32-34-70(179)35-33-69)60-213-214-61-90(171-118(206)88(59-178)170-117(205)87(58-177)168-108(196)75(30-21-41-145-127(138)139)157-106(194)73(28-19-39-143-125(134)135)158-112(200)79(44-63(5)6)161-102(190)71(129)55-174)120(208)162-80(45-67-23-14-12-15-24-67)104(192)148-50-93(182)147-51-95(184)153-72(27-18-38-142-124(132)133)110(198)173-100(65(8)11-2)122(210)165-83(49-98(187)188)115(203)160-76(111(199)172-99)31-22-42-146-128(140)141/h12-17,23-26,32-35,62-66,71-90,99-100,174-179H,10-11,18-22,27-31,36-61,129H2,1-9H3,(H2,130,180)(H2,131,181)(H,147,182)(H,148,192)(H,149,191)(H,150,193)(H,151,209)(H,152,183)(H,153,184)(H,154,185)(H,155,186)(H,156,189)(H,157,194)(H,158,200)(H,159,201)(H,160,203)(H,161,190)(H,162,208)(H,163,204)(H,164,207)(H,165,210)(H,166,195)(H,167,197)(H,168,196)(H,169,202)(H,170,205)(H,171,206)(H,172,199)(H,173,198)(H,187,188)(H,211,212)(H4,132,133,142)(H4,134,135,143)(H4,136,137,144)(H4,138,139,145)(H4,140,141,146)/t64-,65-,66-,71-,72-,73-,74-,75-,76-,77-,78-,79-,80-,81-,82-,83-,84-,85-,86-,87-,88-,89-,90-,99-,100-/m0/s1
InChI 密鑰
QGFSVPWZEPKNDV-BRTFOEFASA-N
基因資訊
rat ... Nppa(24602)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
Amino Acid Sequence
Ser-Leu-Arg-Arg-Ser-Ser-Cys-Phe-Gly-Gly-Arg-Ile-Asp-Arg-Ile-Gly-Ala-Gln-Ser-Gly-Leu-Gly-Cys-Asn-Ser-Phe-Arg-Tyr [Disulfide bridge: 7-23]
應用
心房利钠肽大鼠已用于:
  • 吸收测试,以证实抗 NP 抗体的特异性。[1]
  • 研究心钠素 (ANP) 对大鼠肾脏水钠代谢的调节作用。[2]
  • 采用小鼠模型研究 ANP 对心肌梗死的综合生物效应。[3]
生化/生理作用
ANP 的产生受与发育、激素和血流动力学过程相关的因素调节。其分泌受到心房壁牵张 [4] 和缺血的刺激。[5]
心房利钠肽 (ANP) 在心脏的肌内分泌细胞中合成,并从该细胞释放到循环中。通过刺激鸟苷酸环化酶连接的 NPR-A 受体发挥利钠、利尿和血管舒张作用。它在血容量和血压稳态中起重要作用。
通过刺激鸟苷酸环化酶连接的 NPR-A 受体发挥利钠、利尿和血管舒张作用。
其他說明
从 0.1%TFA 水溶液冻干
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1
1 of 1
Natriuretic peptides are localized to rat retinal amacrine cells
Jin Y, et al.
Neuroscience Letters, 421(2), 106-109 (2007)
Atrial natriuretic peptide increases inflammation, infarct size, and mortality after experimental coronary occlusion
Houng AK, et al.
American Journal of Physiology. Heart and Circulatory Physiology, 296(3), H655-H661 (2009)
Effects of endothelin family on ANP secretion
Yuan K, et al.
Peptides, 82, 12-19 (2016)
Biphasic effects of ANP infusion in conscious, euvolumic rats: roles of AQP2 and ENaC trafficking
Wang W, et al.
American Journal of Physiology: Renal Physiology, 290(2), F530-F541 (2006)
Emilie Balk-Møller et al.
Journal of the Endocrine Society, 4(1), bvz034-bvz034 (2020-02-06)
Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) is protective in lung disease models but the underlying mechanisms remain elusive. Because the hormone atrial natriuretic peptide (ANP) also has beneficial effects in lung disease, we hypothesized that GLP-1 effects may be mediated by ANP expression.