重要文件
A8170
Sigma-Aldrich
柠檬酸铵 二元
ACS reagent, 98.0-103.0%
同義詞:
枸椽酸氢二铵, 柠檬酸 铵盐, 柠檬酸氢二铵
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HOC(CO2H)(CH2CO2NH4)2
CAS號碼:
分子量::
226.18
Beilstein:
4925760
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161700
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
ACS reagent
蒸汽密度
1.8 (vs air)
化驗
98.0-103.0%
雜質
≤0.005% Insoluble matter
燃燒殘留物
≤0.01%
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.001%
oxalate (C2O42-): passes test (limit about 0.005%)
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.005%
正離子痕跡
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES 字串
N.N.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7.2H3N/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);2*1H3
InChI 密鑰
YXVFQADLFFNVDS-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
取代透過
產品號碼
描述
訂價
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)