重要文件
A5972
Sigma-Aldrich
Acetyl-Diabetes Associated Peptide Fragment 8-37 amide trifluoroacetate salt
sequence human, ≥95% (HPLC)
同義詞:
Acetyl-Amylin Fragment 8-37 amide trifluoroacetate salt
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C140H218N42O46 · xC2HF3O2
分子量::
3225.48 (free base basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
NACRES:
NA.32
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
sequence from human
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
solid
UniProt登錄號
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... IAPP(3375)
Amino Acid Sequence
Ac-Ala-Thr-Gln-Arg-Leu-Ala-Asn-Phe-Leu-Val-His-Ser-Ser-Asn-Asn-Phe-Gly-Ala-Ile-Leu-Ser-Ser-Thr-Asn-Val-Gly-Ser-Asn-Thr-Tyr-NH2
生化/生理作用
Reverses the inhibitory effects of amylin on glycogen accumulation in vitro
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)