化驗
99-100%
形狀
crystalline
溶解度
H2O: 50 mg/mL
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
InChI 密鑰
NTBQNWBHIXNPRU-MSQVLRTGSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
生化/生理作用
P2 嘌呤能激动剂;增加 Ca2+-激活的 K+ 通道的活性;ATP-依赖酶系统的底物
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)