Merck
全部照片(5)
重要文件
A4919
Sigma-Aldrich
牛血清白蛋白 来源于牛血清
heat shock fraction, protease free, low endotoxin, suitable for cell culture, pH 7, ≥98%
同義詞:
BSA, 牛白蛋白, 牛血清白蛋白
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.27
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
bovine
品質等級
產品線
BioReagent
化驗
≥98%
形狀
lyophilized powder
分子量
~66 kDa
純化經由
heat shock fractionation
包裝
poly bottle of
來源
USA origin
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
protease, none detected
≤1.0 EU/mg endotoxin
損耗
≤5%
pH值
7
溶解度
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt登錄號
異物活動
BT virus, none detected
Protease by FITC, none detected
VSV virus, none detected
儲存溫度
2-8°C
基因資訊
bovine ... ALB(280717)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
牛血清白蛋白(BSA),一种66 kDa的蛋白质,[1] 属于血清白蛋白家族。它是一种 α螺旋、非糖基化球形蛋白,[1]具有17个二硫键。[2]
應用
牛血清白蛋白已被用于:
  • 作为耳蜗外植体培养中细胞培养基的组成成分[3]
  • 器官型培养[4] 和胚胎培养[5]
  • 在人诱导多能干细胞(hiPSC)免疫染色中作为磷酸盐缓冲盐水(PBS)的组成成分[6]
生化/生理作用
BSA的某些构象和初级序列表位是人类对牛肉和牛奶过敏中的可疑过敏原。
牛血清白蛋白(BSA)是细胞培养基中最重要的成分,可帮助胚胎干细胞(hESC)分化。[7]它在酶联免疫吸附测定(ELISA)中可充当阻断剂,以抑制抗原和抗体与微量滴定板的非特异性结合。[8]
特點和優勢
  • 经测试可用于细胞培养
  • 无蛋白酶
  • 低内毒素
準備報告
血清白蛋白可能也会被称为Fraction V。该命名惯例取自使用冷乙醇沉淀对血清蛋白进行分级的原始Cohn法。 血清白蛋白可在采用Cohn′法的第五乙醇分级中发现。 从此,有些人便开始使用“Fraction V”这一术语来描述血清白蛋白,无论使用的是什么制备方法。 也有人在使用该术语来描述通过乙醇分级方法而纯化得到血清白蛋白,而这种方法是相对于原始的Cohn法一直在得到高度的改良。Sigma-Aldrich生产和分销从各种主要方法纯化得到的血清白蛋白,包括真正的Cohn分级法、改良的乙醇分级方法、热休克和色谱法。 更多的纯化步骤包括结晶或木炭过滤。
采用热休克分馏法制备
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Kanamycin damages early postnatal, but not adult spiral ganglion neurons
Gao K, et al.
Neurotoxicity Research, 32(4), 603-613 (2017)
An immortalized microglial cell line (Mocha) derived from rat cochlea
Seigel GM, et al.
Molecular and Cellular Neurosciences, 85, 202-210 (2017)
Paternal breed effects on expression of IGF-II, BAK1 and BCL2-L1 in bovine preimplantation embryos
Valleh MV, et al.
Zygote, 23(5), 712-721 (2015)
Dalian Ding et al.
PloS one, 8(11), e79817-e79817 (2013-11-14)
Mefloquine is widely used for the treatment of malaria. However, this drug is known to induce neurological side effects including depression, anxiety, balance disorder, and sensorineural hearing loss. Yet, there is currently no treatment for these side effects. In this
Albumin and mammalian cell culture: implications for biotechnology applications
Francis GL
Cytotechnology, 62(1), 1-16 (2010)
文章
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.
探索血清白蛋白在生物製造的無血清細胞培養系統中的作用。
相關內容
瞭解牛血清白蛋白 (BSA) 的結構、分子量、功能、溶解度、BSA 的製造過程、純化方法、應用和購買。
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.