無性繁殖
203-217/6, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen 47-51 kDa
物種活性
mouse, canine, rat, chicken, bovine, human, rabbit
技術
immunocytochemistry: suitable using methanol or 1% paraformaldehyde/0.1% glutaraldehyde
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using whole cell extract of culture mouse connective tissue (A9) cells.
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ANXA7(310)
mouse ... Anxa7(11750)
rat ... Anxa7(155423)
一般說明
特異性
免疫原
應用
- western blotting
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
生化/生理作用
外觀
免責聲明
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2