Merck
全部照片(6)
重要文件
A2172
Sigma-Aldrich
Anti-α-Actin-1 (ACTA1) antibody
mouse monoclonal, 5C5
同義詞:
Mouse Anti-Actin
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
单克隆抗 肌动蛋白(α-肌节) 小鼠抗, clone 5C5, ascites fluid
生物源
mouse
共軛
unconjugated
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
5C5, monoclonal
包含
15 mM sodium azide
物種活性
rabbit, carp, rat, sheep, guinea pig, human, snake, bovine, frog
技術
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:500 using human skeletal and cardiac muscle
immunohistochemistry (frozen sections): suitable using human skeletal and cardiac muscle
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
同型
IgM
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
一般說明
单克隆抗-α-肌动蛋白(小鼠IgM同种型)来源于小鼠骨髓瘤细胞与免疫小鼠脾细胞融合产生的杂交瘤。肌动蛋白是最保守的真核细胞蛋白之一,亚型显示>90%的整体序列同源性。在哺乳动物和鸟类中表达为六种亚型。六种异构体中的四种可代表肌肉组织的分化标记物。其他两种几乎存在于所有细胞中。
免疫原
兔横纹肌肌动蛋白。
應用
单克隆鼠抗肌动蛋白抗体作为大鼠背根神经节共培养的免疫沉淀蛋白的免疫印迹分析的负载对照。
大鼠单克隆抗肌动蛋白(心肌肌动蛋白)抗体可用于蛋白印迹和免疫组织化学应用。
大鼠抗肌动蛋白(α-肌动蛋白)单克隆抗体可用于
  • 免疫荧光[1]
  • 免疫双标
  • 双标记末端脱氧核苷酸转移酶dUTP末端标记(TUNEL)免疫荧光染色。
生化/生理作用
肌动蛋白是一种细胞骨架蛋白,可调节细胞运动、分泌、吞噬作用和胞质分裂。肌动蛋白的NH2-端可起到抗原作用。该末端还可以调节肌动蛋白相互作用,并且可以与肌球蛋白等蛋白质结合。
外觀
本品以腹水形式提供,含有 0.1% 叠氮化钠作为防腐剂。
其他說明
视图需查看肌动蛋白抗体选择指南,请访问www.sigmaaldrich.com/actin
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或人类或动物应用。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Forced myocardin expression enhances the therapeutic effect of human mesenchymal stem cells after transplantation in ischemic mouse hearts
Grauss RW, et al.
Stem Cells, 26(4), 1083-1093 (2008)
PEDF and PEDF-derived peptide 44mer stimulate cardiac triglyceride degradation via ATGL
Zhang H, et al.
Journal of Translational Medicine, 13(1), 68-68 (2015)
PEDF improves cardiac function in rats subjected to myocardial ischemia/reperfusion injury by inhibiting ROS generation via PEDF-R
Zhao Q, et al.
International Journal of Molecular Medicine, 41(6), 3243-3252 (2018)
Xiao Gao et al.
Scientific reports, 4, 5637-5637 (2014-07-12)
Pigment epithelium-derived factor (PEDF) has many biological activities. But it's not known whether PEDF and its functional peptides could protect against hypoxia-induced cell death and the mechanisms are still unclear. We used cultured H9c2 cells and primary cardiomyocytes to show
Monoclonal antibodies against muscle actin isoforms: epitope identification and analysis of isoform expression by immunoblot and immunostaining in normal and regenerating skeletal muscle
Chaponnier C and Gabbiani G
F1000Research, 5 (2016)