蒸汽密度
2.14 (vs air)
蒸汽壓力
0.01 mmHg ( 20 °C)
描述
non-ionic
產品線
BioUltra
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
viscous liquid
自燃溫度
442 °F
expl. lim.
2-12.3 %
雜質
insoluble matter, passes filter test
≤30 mg/kg peroxides (as H2O2)
折射率
n20/D 1.447 (lit.)
n20/D 1.447
pH值
5.5-7.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
bp
245 °C (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
溶解度
H2O: 50 mg/mL at 20 °C, clear, colorless
密度
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤10 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES 字串
OCCOCCO
&lambda ;
50 mg/mL in H2O
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: ≤0.060
λ: 280 nm Amax: ≤0.030
InChI
1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
InChI 密鑰
MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
應用
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
280.4 °F - closed cup
閃點(°C)
138 °C - closed cup