文件
PHR1045
Supelco
二乙二醇
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
同義詞:
DEG, 2,2′-氧代二乙醇, 2-羟基乙基醚, 二(羟乙基)醚, 二甘醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(HOCH2CH2)2O
CAS號碼:
分子量::
106.12
Beilstein:
969209
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000217
traceable to USP 1193265
蒸汽密度
2.14 (vs air)
蒸汽壓力
0.01 mmHg ( 20 °C)
API 家族
diethylene glycol
CofA
current certificate can be downloaded
自燃溫度
442 °F
expl. lim.
2-12.3 %
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.447 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
密度
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OCCOCCO
InChI
1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
InChI 密鑰
MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
二乙二醇是一种含有四个碳原子的乙二醇二聚体,可用于防冻剂、溶剂、保湿剂、液压油和制动液等应用。它可能成为人体的神经和肾毒素。它也可用于润肤霜、润滑剂、乳化剂、添加剂和溶剂。
應用
二乙二醇可用作药物参考标准品,用于通过高效液相色谱法(HPLC)测定药物制剂中的分析物。
二甘醇可用作气相色谱法(GC)测定血清样品中二甘醇的标准品。它还可以用作核磁共振研究(NMR)和气相色谱结合火焰离子化检测器(GC-FID)法验证中毒者饮用的蜂胶糖浆中二甘醇成分的参考标准。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
腳註
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的栏位中输入 LRAC0277。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
280.4 °F - closed cup
閃點(°C)
138 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Identification and quantification of diethylene glycol in pharmaceuticals implicated in poisoning epidemics: an historical laboratory perspective
Bar.BD, et al.
Journal of Analytical Toxicology, 31(6), 295-303 (2007)
Clinical parameters, postmortem analysis and estimation of lethal dose in victims of a massive intoxication with diethylene glycol
Ferrari.AL and Giannuzzi L
Forensic Science International, 153, 45-51 (2005)
Gas-chromatographic determination of ethylene glycol in serum
Porter H.W and Auansakul aA
Clinical Chemistry, 28, 75-78 (1982)
Tao Zhou et al.
Journal of separation science, 30(16), 2620-2627 (2007-09-21)
A simple and reliable HPLC method was developed for the simultaneous quantitative analysis of diethylene glycol (DEG) and propylene glycol (PG) in pharmaceutical products by precolumn derivatization. The derivatization reagent p-toluenesulfonyl isocyanate (TSIC, 10 microL, 20% in ACN v/v) was
Asuman C Kucuk et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 27(10), 6381-6388 (2011-04-16)
"Core-corona" type amphiphiles, which comprise double-decker-shaped POSSs (DDSQs) as the core and two or four di(ethylene glycol) (DEG) units as the coronae, have recently been reported to form a stable monolayer at the air-water interface. In this paper, another core-corona
條款
99%;甘油,≥99.5%;四甘醇,99%
Chromatograms
suitable for GC