重要文件
62612
Sigma-Aldrich
硫酸锂 一水合物
BioUltra, ≥99.0% (T)
同義詞:
Lithium sulfate (Li2SO4) monohydrate
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Li2SO4 · H2O
CAS號碼:
分子量::
127.96
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
化驗:
≥99.0% (T)
形狀:
solid
溶解度:
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品線
BioUltra
品質等級
化驗
≥99.0% (T)
形狀
solid
雜質
insoluble matter, passes filter test
pH值
4-7 (25 °C, 1 M in H2O)
溶解度
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
&lambda ;
1 M in H2O
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: ≤0.3
λ: 280 nm Amax: ≤0.1
SMILES 字串
[Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Li.H2O4S.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;;(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+1;;/p-2
InChI 密鑰
RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
  • 分子生物学中的晶体学研究:一水硫酸锂在制备用于生化分析的晶体结构中至关重要,有助于破译复杂的生物结构,例如新型NEIL1纳米抗体,这对遗传研究和制药应用具有重要意义(Thompson et al., 2023)。
  • 增强型核磁共振波谱:一水硫酸锂可用于多量子魔角旋转光谱,提高了NMR研究的分辨率和质量。这一应用对于推进药物合成和材料科学研究中使用的分子表征技术至关重要(Rovnyak et al., 2003)。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1