重要文件
56592
Sigma-Aldrich
1,2,3-Octanetriol Isomer H 0.1 M solution
同義詞:
1,2,3-Octanetriol solution, Additive Screening Solution 10/Kit-No 78374
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
暫時無法取得訂價和供貨情況
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCCCC(O)C(O)CO
InChI
1S/C8H18O3/c1-2-3-4-5-7(10)8(11)6-9/h7-11H,2-6H2,1H3
InChI 密鑰
QSQGNBGEHSFMAA-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)