重要文件
45252
Sigma-Aldrich
Wright 染色剂
BioReagent, suitable for microscopy
同義詞:
曙红-亚甲蓝
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116121
NACRES:
NA.25
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品線
BioReagent
適合性
suitable for microscopy
SMILES 字串
S5c6c(ccc(c6)N(C)C)N=C7C5=CC(=[N+](C)C)C=C7.Brc1c2[o+]c3c(c(c2cc(c1O)Br)c4c(cccc4)C(=O)O)cc(c(c3Br)O)Br
InChI
1S/C20H8Br4O5.C16H18N3S/c21-11-5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)29-18(9)14(23)16(11)25;1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13/h1-6H,(H2-,25,26,27,28);5-10H,1-4H3/q;+1/p+1
InChI 密鑰
AXIKDPDWFVPGOD-UHFFFAOYSA-O
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
据报道,在血液染色方面优于迈格林华染色液 。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)