重要文件
1.01383
Sigma-Aldrich
Wright曙红亚甲基蓝溶液
for microscopy
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116130
NACRES:
NA.05
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
形狀
liquid
自燃溫度
420 °C (Methanol)
expl. lim.
5.5-44 % (v/v) Methanol)
IVD
for in vitro diagnostic use
pH值
7-8 (20 °C in H2O)
轉變溫度
flash point 9.7 °C (Methanol)
密度
0.80 g/cm3 at 20 °C
應用
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
15-25°C
一般說明
用于显微镜法的Wright′曙红亚甲基蓝溶液是一种用于Wright染色法的即用型溶液,它是血液学诊断程序中的标准技术之一。像Leishman′曙红亚甲基蓝溶液和May-Grünwald′曙红亚甲基蓝溶液一样,它被用于血液和骨髓涂片及临床细胞学标本的染色。
Wright曙红亚甲基蓝溶液是一种IVD/CE产品,500 ml足以在Hellendahl细胞中对1000张载玻片进行染色。有关详细信息,请参阅使用说明 (IFU)。IFU 可以从本网页下载。
分析報告
显微镜的适用性(血液涂片):通过测试
红细胞:粉红色至棕褐色
核:蓝紫色
嗜酸性颗粒:红色至红棕色
中性粒细胞:浅紫色
淋巴细胞细胞质:蓝色
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup - Methanol
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup - Methanol