重要文件
42716
Sigma-Aldrich
壳聚糖
Mw 327 kDa
同義詞:
聚(D-氨基葡萄糖), 脱乙酰几丁质
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
暫時無法取得訂價和供貨情況
分子量
Mw 327 kDa
InChI
1S/C56H103N9O39/c1-87-56(86)65-28-38(84)46(19(10-74)96-55(28)104-45-18(9-73)95-49(27(64)37(45)83)97-39-12(3-67)88-47(85)20(57)31(39)77)103-54-26(63)36(82)44(17(8-72)94-54)102-53-25(62)35(81)43(16(7-71)93-53)101-52-24(61)34(80)42(15(6-70)92-52)100-51-23(60)33(79)41(14(5-69)91-51)99-50-22(59)32(78)40(13(4-68)90-50)98-48-21(58)30(76)29(75)11(2-66)89-48/h11-55,66-85H,2-10,57-64H2,1H3,(H,65,86)/t11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48+,49+,50+,51+,52+,53+,54+,55+/m1/s1
InChI 密鑰
FLASNYPZGWUPSU-SICDJOISSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
与多价阴离子形成凝胶。 产生透明溶液,干燥后形成坚固、透明的薄膜。
特點和優勢
生物相容、抗菌和环保的聚电解质,其具有多种应用,包括水处理、色谱法、化妆品添加剂、抗微生物活性的纺织品处理、纺织品的新型纤维、照相纸、可生物降解的薄膜、生物医学装置、以及用于药物递送中控制释放的微胶囊植入物。
生物相容性、抗菌和环保的聚电解质。
其他說明
脱乙酰度≥75 %
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)