31670
二乙醚
≥99.8% (GC), contains 2, 6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer, suitable for UV/Vis spectroscopy
同義詞:
乙醚, 醚
About This Item
推薦產品
產品名稱
二乙醚, suitable for UV/Vis spectroscopy, ≥99.8% (GC)
蒸汽密度
2.6 (vs air)
化驗
≥99.8% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
320 °F
包含
2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
expl. lim.
36.5 %
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
折射率
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
密度
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
&lambda ;
1 cm path, H2O reference
紫外吸收
λ: 210 nm Amax: 0.8
λ: 230 nm Amax: 0.45
λ: 250 nm Amax: 0.12
λ: 280 nm Amax: 0.07
λ: 310 nm Amax: 0.005
SMILES 字串
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-40.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-40 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves