重要文件
30727
Sigma-Aldrich
Decyl-β-D-1-thiomaltopyranoside
≥99.0% (TLC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C22H42O10S
CAS號碼:
分子量::
498.63
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161900
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
描述
non-ionic
品質等級
化驗
≥99.0% (TLC)
光學活性
[α]20/D +53.0±3°, c = 0.5% in methanol
分子量
498.63 g/mol
CMC
0.9 mM (20-25°C)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCS[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C22H42O10S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-33-22-19(29)17(27)20(14(12-24)31-22)32-21-18(28)16(26)15(25)13(11-23)30-21/h13-29H,2-12H2,1H3/t13-,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20-,21-,22+/m1/s1
InChI 密鑰
YZNNXXWNKQOETJ-HYLFJBCQSA-N
應用
Detergent for the purification, extraction and solubilization of membrane-bound proteins in the native structure. It increases solubilization by dissociating aggregates and is easily removed by dialysis.[1]
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Mechref, Y. and Rassi, Z.E.
Journal of Chromatography A, 757, 263-263 (1997)