重要文件
306-05A
Sigma-Aldrich
人心脏成纤维细胞:HCF,成人
同義詞:
HCF cells
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41106514
NACRES:
NA.81
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
human heart (normal adult)
包裝
pkg of 500,000 cells
製造商/商標名
Cell Applications, Inc
增長模式
adherent
染色體組型
2n = 46
形態學
fibroblast
技術
cell culture | mammalian: suitable
相關疾病
cardiovascular diseases
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−196°C
一般說明
需要选择特定批次产品的订单不能在线下单。详询当地销售代表。
心脏成纤维细胞是心脏中最普遍的细胞类型,占细胞总数的60-70%。来自Cell Applications,Inc.的人心脏成纤维细胞(HCF)为研究人类心脏功能和病理生理学提供了一个极好的模型系统。
不少文献研究都用到该HCF,例如:
  • 确定心肌细胞和成纤维细胞之间的耦合由大电导Ca2+激活K+通道介导(Wang, 2006, 2007);证明雌二醇对HCF的抗有丝分裂作用由细胞色素1A1/1B1和儿茶酚氧位甲基转移酶(COMT)介导(Dubey, 2005)
  • 证明机械牵张下,心脏成纤维细胞释放TGF-b,导致血栓调节蛋白下调,增加血栓栓塞事件风险(Kapur, 2007);Smad2和ERK1/2磷酸化增加可诱导心脏成纤维细胞分化为肌成纤维细胞,此事件中,内皮素-1起促进作用,Ac-SDKP起抑制作用(Peng, 2010)
  • 证明在心脏成纤维细胞中,G蛋白偶联受体激酶2(GRK2)活化可抑制正常的胶原合成调节,呈现心力衰竭表型(D’Souza, 2011);在心脏病理学中,发现FGF2信号通路是细胞凋亡调节的潜在靶标(Ma, 2011);研究scleraxis(Bagchi, 2012)和AMPKa1(Noppe, 2014)在心肌梗死后瘢痕形成中的作用
  • 证明KATP通道开放剂KMUP-3可保护心梗后的心脏功能,此作用通过增强NO合酶表达和恢复MMP-9/TIMP-1平衡达成(Liu, 2011)
也有研究表明,HCF表达延迟整流钾电流(IK)、瞬时外向钾电流(Ito)、Ca2+-激活K+电流(BKCa)、内向整流(Kir-type)和肿胀诱导Cl-电流(ICl.vol)通道(Yue, 2013)。
細胞系來源
心脏
應用
人体心脏功能、新生内膜形成、血管重塑、心肌修复、细胞外维持、信号传导、毒理学、基因表达、心肌细胞结构支持、细胞外基质、生长因子和细胞因子的合成
成分
含10% FBS&10% DMSO的基础培养基
準備報告
  • 第 1 代,含 10%FBS&10% DMSO的基础培养基中细胞 > 500,000
  • 可培养至少8次倍增
例行更新培養
请参考 HCF 培养方案
免責聲明
仅供研究使用。在法国,在用于科研目的时(包括进口和出口活动(《公共健康法》第L 1211-1条,第2节))该产品为管制品。购买者(即最终用户)需要获得《公共健康法》法第L 1211-1条规定的法国研究部的进口授权。订购本产品即表明您确认已经获得合适的进口授权。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Li Qiao et al.
The Journal of clinical investigation, 129(6), 2237-2250 (2019-04-30)
Exosomes, as functional paracrine units of therapeutic cells, can partially reproduce the reparative properties of their parental cells. The constitution of exosomes, as well as their biological activity, largely depends on the cells that secrete them. We isolated exosomes from
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Are thes cells avalible form different donors (e.g. 2 male and 2 female donors)?
    1 answer
    1. This product is typically sourced from a single donor. The certificate of analysis lists the age, race and gender of each lot.
      Helpful?
  2. This item is not available to order at this moment. What are the replacements or other primary human cardiac fibroblasts I could order? Thanks!
    1 answer
    1. Helpful?