生物源
synthetic
產品線
BioUltra
化驗
≥99.0% (AT)
形狀
powder or crystals
雜質
insoluble matter, passes filter test
顏色
colorless to white
pH值
5.0-7.5 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
302-305 °C (dec.) (lit.)
溶解度
H2O: 1 M, clear, colorless
負離子痕跡
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
&lambda ;
1 M in H2O
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: 0.015
λ: 280 nm Amax: 0.010
SMILES 字串
[Cl-].C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
SGMZJAMFUVOLNK-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
生化/生理作用
基底
水污染物質分類(WGK)
WGK 1